VWR®, 대걸레, 평평, 클린룸
공급업체: VWR
VWR®
129-0067EA 1264840 KRW
129-0067 129-0068 129-0072 129-0070 129-0071 129-0069
VWR®, 대걸레, 평평, 클린룸
대걸레
100% 폴리에스테르 커버가 있는 폼(foam). 제약 생산 중 또는 무균 공정에서 소독제를 적용하는데 적합합니다. 평평한 걸레 헤드는 바닥, 벽 및 천장과 같은 넓은 표면을 청소하는데 적합합니다. 사용하기 쉽도록 낮은 프로파일, 두꺼운 패딩 및 앵글 헤드.
  • 오토클레이브 가능, 세척 및 재사용 가능
  • 우수한 수분 결합으로 최적의 소독제 접촉을 제공합니다
  • 멸균 및 비 멸균 버전으로 제공
  • 강력한 소독제에 대한 내성
Class 10, ISO 4, M2 클린룸에 적합.
주문 정보:대걸레는 대걸레 헤드, 스테인레스강 어댑터 및 걸레 손잡이로 구성됩니다. 필요한 구성 요소를 선택하고 별도로 주문하세요.