VWR®, 딥 웰(deep well) 플레이트, 96 스퀘어 웰, 2.5 ml
공급업체: VWR
VWR®
732-0612EA 143920 KRW
732-0612
VWR®, 딥 웰(deep well) 플레이트, 96 스퀘어 웰, 2.5 ml
마이크로플레이트 Deep Well Microplates
PP. 이 플레이트는 2,5 ml (실링 매트 포함 2,2 ml)를 담아 보관 플레이트 또는 저장소의 역할을합니다.
  • 검은색 스냅인 코너 마커가 올바른 작동을 보장합니다
  • 플레이트 측면의 개구부로 매트 또는 필름을 쉽게 제거할 수 있습니다.
  • 매트와 함께 장착해도 투명하고 리프트 오프되는 뚜껑은 운송 또는 냉동고 보관시 사용할 수 있습니다.
  • 오토 클레이브 및 –90 ° C로 동결 가능
  • 실험실 테스트로 낮은 증발 확인
증명: SBS 표준 준수.