안전병 캐리어
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
611-1384EA 98630 KRW
611-1384 VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1382 VWRU56608-982 611-1381 611-1383 VWRU56608-970
안전병 캐리어
Carriers Bottle Carriers/Containers
고무, 색상 있음.
  • 휴대가 편리하도록 특별히 설계된 핸들
  • -45 ~ + 110 ℃의 서비스 온도; 살균 가능한 증기
  • 컨테이너 바닥에 있는 링은 플라스크와 컨테이너 벽 사이에 약 25mm의 간격을 보장합니다.
이 높은 인장 강도의 캐리어는 산, 알칼리 및 용매가 포함된 병을 안전하게 운반하도록 설계되었습니다.
작은 캐리어
0.5 리터 또는 1 리터 용량의 병을 보관합니다.
큰 캐리어
2.5 리터 또는 4 리터 용량의 병을 보관합니다.