VWR®, 물 샘플링 보틀
공급업체: VWR
VWR®
331-0070EA 116010 KRW
331-0070 331-3411 331-0054 331-3408 331-0064 331-0063
VWR®, 물 샘플링 보틀
바틀 Water Sampling Bottles
HDPE.
  • 표준 준수 정량: ISO 5667-3/ISO 19458
  • 분말 형태의 디오황산나트륨
  • 변조 방지 빨간색 스크류 캡은 사용 전에 병의 무균 상태 보장
  • 최대 2년의 유통기한
이 보틀에는 샘플을 채취할 때 물에 존재하는 염소, 브롬 및 오존의 영향을 억제하는 디오황산나트륨이 투여되지 않거나 투여됩니다. 보다 효율적인 보관을 위한 정사각형/직사각형 보틀입니다.