VWR®, 병, 좁은 목, 스크류 캡 포함
공급업체: VWR
VWR®
215-5639EA 8240 KRW
215-5639 215-5638 215-5637 215-5642 215-5641 215-5640
VWR®, 병, 좁은 목, 스크류 캡 포함
바틀 Plastic Bottles
LDPE, 반투명. 샘플 수집 및 보관 및 액체 운반에 탁월합니다.
  • 누수 방지, 강력 및 다용도
  • 압착 가능한 용기를 드로퍼 또는 세척 병으로 사용할 수 있습니다.
  • 높은 눈금
주의: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904