VWR®, Drosophila stock 병
공급업체: VWR
VWR®
734-1249EA 268950 KRW
734-1249 734-1250 734-1261 734-1260
VWR®, Drosophila stock 병
바틀 Drosophila Bottles
PP, 원형 또는 사각형 바닥 또는 PE, 사각형 바닥 병.
  • 뛰어난 가시성을 위한 얇은 벽 디자인
  • 종이 뚜껑을 쉽게 제거할 수있는 유연한 뚜껑
  • 주형 식품 레벨 눈금
병 734-1259는 보다 안전한 용지 캡을 위해 더 넓은 가장자리를 제공합니다.
병 734-1250은 바닥 근처에 몰딩된 오목한 부분이 있어 미디어를 보호합니다.
PP 병은 오토클레이브 가능하지만, PE 병은 아닙니다.
주의: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다