VWR®, 바이오헤저드 백
공급업체: VWR
VWR®
129-1563EA 0 KRW
129-1563 129-0041 129-0040 129-0039
VWR®, 바이오헤저드 백
Waste Disposal Bags
먼저 오토클레이브 해야 하는 생물학적 유해 폐기물을 처리하는 데 적합한 견고한 백입니다. 필요한 밀봉 와이어와 함께 제공됩니다. HDPE, 100 µm 두께, 빨간색이며 'Biohazard' 라벨을 포함합니다.
  • 최대 121°C까지 오토클레이브 가능
  • 찢어짐 및 충격에 매우 강함
  • 쉽게 식별할 수 있는 밝은 빨간색과 해당 경고 표시가 있는 눈에 잘 띄는 'Biohazard' 라벨