VWR®, 유해하지 않은 폐기물 봉투
공급업체: VWR
VWR®
129-0023EA 321300 KRW
129-0023 129-0021 129-0022 129-1573 129-0020
VWR®, 유해하지 않은 폐기물 봉투
Waste Disposal Bags
먼저 오토클레이브해야 하는 유해하지 않은 폐기물 처리에 적합한 튼튼한 백입니다.
PP의 겨우 50 µm 두께로 투명하며 라벨링 영역이 있습니다.
  • 최대 121°C까지 오토클레이브 가능
  • 찢어짐과 충격에 매우 강함
  • 특수 용접된 이음새로 누출 위험 감소
증명: 백은 ASTM D1709-98에 설명된 165g 펑크 검사 표준의 요구 사항을 충족합니다.