Cholesterol, Ultrapure
동의어: Cholest-5-en-3-ol
0433-250GEA 1043410 KRW
0433-250G
Cholesterol, Ultrapure
Cholesterol
포뮬러: C₂₇H₄₆O
MW: 386,66 g/mol
끊는점: 360 °C
녹는점: 147 °C…149 °C
밀도: 1,07 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00003646
CAS 번호: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
UN: 0000
Merck 색인: 13,02221
Order Now
사양 테스트 결과
Loss on drying ≤0.3%
Melting point 146−150 °C
Residue on ignition ≤0.1%
Specific rotation −38 to −34°