Petroleum spirit, 60…95 °C, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: Petroleum ether
87125.320EA 86980 KRW
87125.320 87125.460 87125.360
Petroleum spirit, 60…95 °C, TECHNICAL
Petroleum spirit
끊는점: 60…95 °C (1013 hPa)
녹는점: < –40 °C
밀도: 0,67 g/cm³ (20 °C)
인화점: –21 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00081849
CAS 번호: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
Order Now
사양 테스트 결과
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm