J.T.Baker®, Robotic Tips, Type HT 2
공급업체: Avantor
J.T.Baker®
49010-0115EA 703300 KRW
49010-0115 49008-0115 49008-0015 49008-1115 49008-1015 49010-1115 49009-1015 49010-1015 49010-0015 49009-1115 49009-0015 49009-0115
J.T.Baker®, Robotic Tips, Type HT 2
피펫 팁
Hamilton Microlab Star 및 Nimbus의 Robotic instruments에서 사용하기에 적합한 제품입니다. 필터 유무에 관계없이 conductive version으로 제공됩니다.
  • 클린룸 조건에서 제조된 제품 (클린룸 클래스 8)
  • 최첨단 기술을 이용한 품질관리
  • 높은 처리량 분석에 이상적임
  • 자동 식별을 위한 바코드 트레이
  • 블리스터로 포장됨
J.T.Baker® robotic tips type HT 2는 타사 로봇 기기 Hamilton Microlab Star, Nimbus 및 Hamilton의 CO-RE 또는 CO-RE II 피펫팅 헤드를 사용하는 기타 로봇 기기에 적합합니다.
특정 실험과 관련된 어플리케이션에 대한 팁의 밸리데이션은 사용자의 책임으로 직접 진행되어야 합니다.
Hamilton, Microlab Star™, Nimbus® 및 CO-RE®는 Hamilton 회사의 트레이드 마크입니다.