VWR®, Advanced 핫플레이트
공급업체: VWR
442-1269EA 0 KRW
442-1269
VWR®, Advanced 핫플레이트
히터 Hotplates
VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperature ranges up to 500 °C VWR hotplates provide superior temperature control.
  • 우수한 온도 균일성과 강력한 교반
  • 읽기 쉬운 대형 LCD는 온도와 속도를 표시합니다
  • 업계 최고의 안전 기능
  • 쿨 터치, 내화학성 하우징
  • 5년 보증기간
이 마이크로프로세서 제어 장치에는 온도 설정, 속도 설정 및 직관적인 아이콘을 표시하는 읽기 쉬운 LCD가 있는 전면 제어판이 있습니다.
핫플레이트 스터러는 세라믹 또는 알루미늄 상판을 선택 할 수 있습니다. 반사되는 흰색 세라믹 상판은 내화학성이 있으며 세척이 쉽습니다. 내구성있는 알루미늄 상판은 갈라지거나 부서지지 않으며 더 균일한 가열 표면을 제공합니다. 내장 메모리 기억은 장치가 꺼진 후에도 사용자에게 마지막으로 설정한 온도를 표시합니다. 추가 안전을 위해 핫플레이트가 사용 중일 때 대형 hot symbol 경고등이 켜지고 상단 플레이트가 40°C 아래로 떨어질 때까지 켜져 있습니다. 장치에는 히터 오작동 시 장치를 차단하는 여분의 안전 제어 장치가 장착되어 있습니다.
향상된 전자 장치는 샘플을 원하는 온도로 빠르고 효율적으로 가열하는 견고한 히터장치를 조절합니다. 높이가 낮은 디자인은 최소한의 벤치 공간을 활용하고 흄 후드 내에서 사용할 수 있습니다. 장치 하우징은 작동 중에 만지면 차갑게 유지되는 내열성 및 내화학성 폴리머로 제작되었습니다. 흘림방지 설계로 내부 구성 요소로 유체가 흘러가는 것을 방지합니다
Corresponding magnetic hotplate stirrers (heating and stirring 442-1265, 442-1268, 442-1270 and 442-1274) or magnetic stirrers (stirring only 442-1310) are also available.
증명: RoHS 준수. TUV 인증
납품 정보: 배송 정보: 장치는 234cm 3선 코드 및 플러그와 함께 제공됩니다. 핫플레이트 장치는 3.8cm PTFE 코팅된 마그네틱 스터러 바와 함께 제공됩니다.