VWR® P9, UV/가시광선 분광광도계
공급업체: VWR
VWR®
634-1231EA 20889665 KRW
634-1231
VWR® P9, UV/가시광선 분광광도계
분광광도계 및 광도계 UV/Visible Spectrophotometers
P9 UV/가시광선 이중 빔 분광 광도계는 고급 성능을 갖춘 사용하기 쉬운 기기입니다.
  • 높은 정확성과 신뢰성
  • 알루미늄 베이스의 심플하고 우아한 디자인
  • 램프 교체 용이
  • 사용자 친화적인 인터페이스
  • 64 GB 내부 저장 용량
  • USB-A+B, 이더넷, VGA, HDMI 연결
측광 테스트, 다중 파장 스캐닝, 동역학, 정량 분석, 스펙트럼 스캐닝 및 생물적 방법과 같은 몇가지 기본 기능을 제공합니다.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).