J.T.Baker® Plate Square Well
공급업체: Ritter, part of Avantor
J.T.Baker®
43001-0066EA 0 KRW
43001-0200 43001-0066 43001-1066 43001-0020 43001-1062 43001-0062
J.T.Baker® Plate Square Well
마이크로플레이트 Deep Well Microplates
이 딥 스퀘어 웰 플레이트는 순수 PP로 만들어졌으며, 자동화 시스템에서 플레이트를 더 간단하게 교체할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 세포 및 세균 컬쳐를 보관하는 데 적합합니다.
  • 내화학성
  • V-bottom well 모양은 액체 제거를 편리하게 하고 resuspension을 돕습니다
  • 마그네틱 비드 수집을 방해하는 내부 모서리 없음
  • 열 밀봉을 개선하기 위한 높은 웰 림
  • 원뿔형 베이스는 시료 농축, 재구성 및 원심분리를 돕습니다.
최대 용량 활용.