J.T.Baker®, Plate, Round Well
공급업체: Avantor
J.T.Baker®
43001-0010EA 162220 KRW
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker®, Plate, Round Well
마이크로플레이트 Deep Well Microplates
추출물질을 최소화하기 위해 순수 PP로 만들어졌습니다.
  • 교차 오염을 방지하고 더 나은 열 용접 밀봉을 가능하게 하는 높은 림
  • 바이알을 삽입하거나 접착 씰을 사용할 때를 위해 테두리가 없는 옵션 제공
  • 최적의 혼합 및 회수를 위한 둥근 바닥
  • 자동화된 시료 처리 장치와 함께 사용하기에 적합
  • –80 °C에서 보관 가능
공기 배출 및 샘플 동결 해제용 높은 림이 포함된 J.T.Baker® 플레이트 라운드 웰.