J.T.Baker® Plate 384
공급업체: Ritter, part of Avantor
J.T.Baker®
43004-0200EA 0 KRW
43004-0200 43004-0120
J.T.Baker® Plate 384
마이크로플레이트 Deep Well Microplates
자동 스크리닝 및 보관 시스템을 위해 는 PP로 제공됩니다.
  • 시료 식별을 지원하는 영숫자코드
  • 모세관력 감소를 위한 원형 구멍
  • 현미경 및 광학 이미징에 적합한 평평한 바닥
  • 안정적이고 미끄러지지 않는 스태킹을 위한 높은 프레임(3mm)
J.T.Baker® Plate 384는 소량의 시료에 적합합니다.