J.T.Baker® Plate 96
공급업체: Ritter, part of Avantor
J.T.Baker®
43001-0119EA 0 KRW
43001-0119 43001-0117 43001-0118 43001-0600
J.T.Baker® Plate 96
마이크로플레이트 Deep Well Microplates
PS로 만든 J.T.Baker® Plate 96 라운드 웰 플레이트는 ELISA 분야에 적합합니다.
  • 그리드 별 영숫자 표시로 시료 식별 용이
  • 샘플 carry0over 위험 감소를 위한 특화된 제품 설계
  • 표준 규격 크기(128×85 mm)로 높은 장비 호환성