J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
공급업체: Avantor
J.T.Baker®
49018-0106EA 0 KRW
49018-0106
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
피펫 팁
Suitable for use on third party robotic instruments QIAgility. Available in conductive version, with filter, non-sterile, and in CE-IVD marked version for clinical diagnostic applications.
  • 클린룸 환경 하에서 제조 (클린룸 등급 8)
  • 최첨단 품질 관리
  • 순도 등급: PCR 레벨 충족
  • 고처리량 분석과 DNA 정제에 이상적
  • 플라스틱 케이스 포장
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.