VWR®, 24시간 소변 용기
공급업체: VWR
VWR®
216-2327EA 133070 KRW
216-2327
VWR®, 24시간 소변 용기
임상 진단 시스템 Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
진공 흡인 시스템이 포함된 24시간 3L 진공 튜브 흡입 시스템이 스크류
캡에 통합되어 있습니다.
  • 최적의 핸들링: 인체공학적으로 몰딩된 손잡이
  • 눈금 새겨짐
  • 폴리에틸렌
24시간 소변 용기는 일정 기간 동안 소변을 채취하는 데 적합합니다.
3L 용기는 우로빌리노겐과 같은 빛에 민감한 매개변수의 빠른 분해를 방지하기 위해 갈색입니다.
용기에는 위생적이고 깨끗한 샘플을 소변 튜브로 옮길 수 있도록 통합 전달 장치가 장착되어 있습니다.
증명: IVD