드라이 배스
공급업체: VWR
VWR®
VWRA460-0360EA 0 KRW
VWRA460-0360
드라이 배스
블록히터 Digital Block Heaters
이 기기는 유지 보수가 필요없는 긴 수명으로 탁월한 성능을 제공합니다.
  • 화학 물질 유출 및 온도 충격에 강한 알루미늄 블록
  • 1분 ~ 99시간 59분의 긴 타이머 범위와 무한 모드가 있는 2개의 히팅 블록
  • 중요한 매개변수를 보여주는 크고 선명한 디스플레이; 모든 설정 값은 토글 및 공유 디스플레이 없이 쉽게 볼 수 있음
  • 프로그래밍 가능한 기능; 사용자는 최대 99개의 사용자 정의 프로그램(프로토콜)을 설정하고 저장 가능
  • 부식되지 않는 스테인리스 스틸 기기 상단 및 가열 벽
  • 세척 및 소독을 위한 편리한 리프팅 기어가 있는 넓은 튜브 용량
  • 작업하는 동안 블록 전체에 빠른 가열 및 균일한 온도
  • 안전한 온도 보호 기능 내장
우수한 사용자 경험을 제공하도록 설계된 이 장치는 블록 전체에 균일한 가열을 제공하여 안정적인 성능을 보장합니다. 또한 가변 매개변수 설정, 자동 온도 안전 차단 등과 같은 다양한 사용자 친화적인 기능이 있습니다. 많은 노력이나 시간을 들이지 않고도 실험실에서의 작업이 더 쉬워집니다.
증명: 보호 등급 IP 21.
주문 정보:블록은 별도로 주문해야 합니다.
납품 정보: PT100 프로브와 블록 리프터가 기본으로 제공됩니다. 정확한 온도 측정을 위해 온도계가 잘 들어맞습니다.