GC Rich TEMPase Hot start DNA 중합효소 및 MasterMix
공급업체: Avantor
VWR®
733-2562EA 8145000 KRW
733-2562 733-2561 733-2567 733-2565
GC Rich TEMPase Hot start DNA 중합효소 및 MasterMix
핵산 시약 중합효소 및 PCR 키트
VWR® TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 표준 DNA 중합효소에 비해 더 높은 특이성, 감도 및 더 높은 산출량을 특징으로 하는 매우 안정적인 중합효소입니다. 이러한 특징으로 인해 낮은 농도의 목표물을 탐지하는 데 매우 적합합니다. 다른 용도에는 스크리닝, GC-Rich 시퀀스 증폭, 멀티플렉스 PCR, 직접적인 PCR 및 qPCR이 포함됩니다.
GC-Rich 템플릿 키트는 어려운 GC-rich 시퀀스를 위해 특별히 설계되었습니다. TEMPase와 결합된 GC 버퍼 I 및 II는 우수한 증폭을 지원합니다. 키트는 GC-TEMPase 2X Master Mix 중 하나를 사용하기 전에 사전 테스트를 위해 설계되었습니다.
바로 사용 가능한 GC TEMPase 2X Master Mix I 및 II는 GC-rich 시퀀스의 증폭을 위해 설계되었습니다.