VWR®, TEMPase Hot Start 2× master mix
공급업체: Avantor
VWR®
733-2585EA 2901090 KRW
733-2585 733-2582 733-2569 733-1841 733-1840
VWR®, TEMPase Hot Start 2× master mix
핵산 시약 중합효소 및 PCR 키트
TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix 및 Blue TEMPase Master Mix는 TEMPase Hot Start DNA Polymerase의 좋은 대안품입니다. 이 Master Mix는 실온에서 쉽게 반응 조립할 수 있고 설정 시간을 단축하며 처리 단계를 줄여 재현성을 높입니다. 따라서 TEMPase Hot Start DNA 중합효소 Mater Mix는 표준 테스트에 매우 적합합니다.
Blue TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix의 파란색 로딩 염료는 직접 겔 로딩을 용이하게 하고 별도의 로딩 염료가 필요하지 않으므로 전기영동 전에 샘플을 준비할 필요가 없습니다.
Multiplex 2X Master Mix는 TEMPase Hot Start DNA 중합효소 및 multiplex PCR용으로 설계된 특수 버퍼 시스템으로 구성되어 있습니다.
납품 정보: TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix 및 Blue TEMPase Master Mix는 다양한 PCR 요구 사항에 맞게 Key 버퍼 (Master Mix K) 또는 Combination 버퍼 (Mater Mix C)를 기반으로 하는 두 가지 변형으로 제공됩니다. 최적화를 위해 추가 MgCl₂가 키트에 포함되어 있습니다.