VWR®, 스템 써모미터, 교정됨, 전자, 뭉툭한 팁, 스테인리스 스틸, 120 mm 프로브
공급업체: VWR
VWR®
620-2134EA 41080 KRW
620-2134
VWR®, 스템 써모미터, 교정됨, 전자, 뭉툭한 팁, 스테인리스 스틸, 120 mm 프로브
온도계 Digital Thermometers
디지털 스템 써모미터는 현장 연구, 습식 실험실 분야, 세척 구역, 식품 테스트 및 탱크에 적합합니다.
  • 액체, 반고체 및 기체의 온도를 읽습니다
  • 스테인리스 스틸 프로브는 큐벳, 테스트 튜브, 플라스크, 비커 등에 쉽게 닿습니다
  • ISO 17025의 요구 사항을 충족하는 공인 교정 문서를 포함합니다
  • 개별적으로 시리얼 번호가 새겨졌습니다
증명: NIST로 추적 가능한 교정 장치에 대해 독점적인 3중 인증/등록 ISO/IEC 17025:2017, A2LA 인증 연구소(Cert #2448,01)에서 테스트 및 교정되었습니다.
납품 정보: 다국어 지침(영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어)이 포함되어 있습니다.
주의: 이 전자 스템 써모미터는 냉동 품목과 같은 고체에는 적합하지 않습니다.