VWR® DO-230, 용존 산소 측정기 세트, 휴대용
공급업체: VWR
VWR®
664-0236EA 2255290 KRW
664-0236
VWR® DO-230, 용존 산소 측정기 세트, 휴대용
전기화학 계량기 Oxygen Meters
이 정밀 기기는 용존 산소를 % 및 ppm (mg/L) 및 온도로 측정합니다. 내장 마이크로프로세서는 DO 측정과 관련된 모든 매개변수를 저장, 계산 및 보상합니다.
  • 컬러 그래픽 터치 스크린 - 산소 및 온도 값 동시 판독 가능
  • 가벼운 무게와 작은 사이즈로 현장 작업 용이
  • 1m 케이블로 사용하기 쉽고, 정확한 갈바닉 산소 센서
  • 적절히 관리하면 센서는 몇 년 동안 효율적으로 작동
  • 1점 또는 2점 산소 센서 교정 (0% 및 100% 또는 공기 중 0% 및 20.9%)
  • 자동 온도 보상; 교정 시간 알림
  • 시간 및 날짜가 포함된 200개의 결과 메모리, 자동 꺼짐 기능
mg/L로 측정된 물 또는 하수의 산소 농도 결과에 미치는 영향을 자동으로 수정하기 위해 기압 및 염도 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. 현장 및 실험실 작업에 사용됩니다. 방수 하우징 (IP 66)으로 어려운 조건에서도 작업이 가능합니다.
주문 정보:보증 기간 24개월.
납품 정보: 기본 세트에는 온도 측정용 PT1000B 레지스터가 내장된 갈바닉 산소 센서가 포함되어 있습니다.