VWR®, Dr. Schilling에 따른 자동 뷰렛
공급업체: VWR
VWR®
612-6699EA 0 KRW
612-6699 612-6700 612-6697
VWR®, Dr. Schilling에 따른 자동 뷰렛
뷰렛
붕규산 유리 3.3, 클래스 B.
  • 정확한 메니스커스 판독을 위한 Schellbach 줄무늬
  • 고대비 블루 에나멜 눈금
  • 1000ml 플라스틱 병, 플라스틱 클램프, 플라스틱 스탠드 및 PTFE 파이프로 완성
  • 자동 영점 조정, 병을 짜서 빠르게 채울 수 있음
주로 화학 실험실에서 적정을 위해 소량의 액체를 측정하기 위해 사용됩니다. 내장된 오버플로우는 자동으로 여분의 액체를 리저버 보틀로 배출합니다.
증명: DIN EN ISO 385, 등급 B에 따른 오차 한계.