VWR®, 연동 펌프, feeding
공급업체: VWR
VWR®
181-0591EA 0 KRW
181-0591 181-0592 181-0593 181-0590
VWR®, 연동 펌프, feeding
펌프 Peristaltic Pumps
VWR® 연동 펌프는 펌프 하우징에 통합된 다양한 펌프 헤드로 각양각색의 주입 펌프로써 기능할 수 있습니다. 실험실 및 산업 분야의 광범위한 분야에 사용 가능합니다.
  • 펌프 헤드는 펌프 하우징에 통합된 내구성 있는 PPS 플라스틱, 단일 및 다중 채널 펌프 헤드로 제작됨
  • 정밀하게 조절 가능한 모터로 인해 좌우 회전으로 정확한 주입
  • BLDC 모터로 작동, 110 - 240 VDC, 50/60Hz
  • 견고함과 안정성이 파동 및 진동을 방지
  • DB-25 인터페이스를 통한 연동 펌프 제어
  • 속도 범위 및 유량은 사용된 펌프 헤드와 튜브에 따라 다름
  • 펌프 하우징에 통합된 제어 패널
강력하고 민감한 BLDC 모터는 모든 펌핑 분야에 적합합니다. VWR® 연동 펌프는 최대 4200 ml/min의 최소 유량에 대해 0 - 400 min⁻¹의 속도 범위에서 정확한 공급을 보장합니다. 점도가 높은 미디어도 정확하게 분주할 수 있습니다. 컨트롤 패널을 통해 펌프 하우징에 통합되어 있는 간단하고 직관적인 메뉴 탐색을 통해 공급 매개변수를 프로그래밍하고 변경할 수 있습니다.
PFP 5408 및 PFP 5808 다중 채널 공급 펌프와 PFP 5116 및 PFP 5124 단일 채널 공급 펌프는 완전한 연동 펌프 시스템입니다. 유지보수가 거의 필요 없는 이 연동 펌프는 명확한 메뉴 탐색, 정밀한 액체 공급 및 기존 인터페이스로 공급 펌프의 외부 제어를 위한 다양한 옵션이 특징입니다. 유량, 펌프 헤드 방향 변경 및 기타 다양한 지능형 기능에 대한 선택 옵션.