VWR®, 연동 펌프, Dosing
공급업체: VWR
VWR®
181-0595EA 12728290 KRW
181-0595 181-0596 181-0597 181-0594
VWR®, 연동 펌프, Dosing
펌프 Peristaltic Pumps
VWR® 연동 펌프는 펌프 하우징에 통합된 다양한 펌프 헤드로 각양각색의 주입 펌프로써 기능할 수 있습니다. 실험실 및 산업 분야의 광범위한 분야에 사용 가능합니다.
  • 펌프 헤드는 펌프 하우징에 통합된 내구성 있는 PPS 플라스틱, 단일 및 다중 채널 펌프 헤드로 제작됨
  • 정밀하게 조절 가능한 모터로 인해 좌우 회전으로 정확한 주입 가능
  • 교정 기능
  • BLDC 모터로 작동, 110 ~ 240VDC, 50/60Hz
  • 견고함과 안정성으로 파동 및 진동을 방지
  • DB-25 인터페이스를 통한 연동 펌프 제어
  • 속도 범위 및 유량은 사용된 펌프 헤드와 튜브에 따라 다름
  • 펌프 하우징에 통합된 제어 패널
강력하고 민감한 BLDC 모터는 모든 펌핑 분야에 적합합니다. VWR 연동 펌프는 최대 4,200ml/min의 최소 유량에 대해 0 ~ 400 min⁻¹의 속도 범위에서 정확한 주입을 보장합니다. 점도가 높은 미디어도 정확하게 분주할 수 있습니다. 컨트롤 패널을 통해 펌프 하우징에 통합되어 있는 간단하고 직관적인 메뉴 탐색을 통해 주입 매개변수를 프로그래밍하고 변경할 수 있습니다.
PDP 6408 및 PDP 6808 다중 채널 주입 펌프와 PDP 6116 및 PDP 6124 단일 채널 주입 펌프는 완벽한 연동 펌프 장치입니다. 유지보수가 필요 없는 이 연동 펌프는 명확한 메뉴 탐색, 애플리케이션별 교정 기능을 통한 정확한 부피 주입, 기존 인터페이스를 사용하여 주입 펌프의 외부 제어를 위한 다양한 옵션이 특징입니다. 디스펜싱 기간, 총 부피, 펌프 헤드의 방향 변경 및 다양한 지능형 기능을 위한 옵션.