VWR® Traceable® Digital Heat Thermometer
공급업체: VWR
VWR®
620-2809EA 156325 KRW
620-2809
VWR® Traceable® Digital Heat Thermometer
온도계 Digital Thermometers
온도, 타이머 및 현재 알람을 동시에 표시합니다.
  • 삼중 디스플레이 온도, 알람, 타이머
  • 프로그래밍 가능한 고온/저온 알람
  • ºC/ºF 변환 가능
  • 12/24시간 카운트다운 타이머
  • 타이머 설정 메모리
  • 타이머 경과 시간 표시
  • 스테인리스 스틸 프로브
  • 마그네틱 부착
  • 배터리 부족 표시기
오븐 및 오토클레이브에 사용하기 적합합니다.
620-1912의 신제품 디자인
증명: 개별적으로 교정된 ISO 17025 인증. 개별 인증 - NIST 추적 가능.