VWR® Nitrile Extra Light blue, 니트릴 장갑, 엑스트라 라이트
공급업체: VWR
VWR®
112-6050EA 48700 KRW
112-6050 112-6051 112-6052 112-6053 112-6049
VWR® Nitrile Extra Light blue, 니트릴 장갑, 엑스트라 라이트
장갑
가볍고 양손잡이형인 이 장갑은 식품공급 및 위험도가 낮은 일반적인 실험실에서 사용하기 적합합니다.
  • 비멸균, 파우더 프리, 손 끝 돌기 처리
  • 매우 얇음: 편리한 착용감과 우수한 탄력성 제공
  • 프탈레이트/유화제, 알레르기성 라텍스 단백질 없음; 특히 라텍스 알러지가 있는 사용자에게 친화적입니다.
  • 편리한 탈착을 위해 끝 부분 비드처리
  • 우수한 그립감을 위한 가벼운 두께와 손 끝 돌기처리
증명: EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.
주의: * Thickness is single measured, minimum values.