디지털 멀티튜브 볼텍스 믹서, VWR®
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRA444-1154EA 0 KRW
VWRA444-1154
디지털 멀티튜브 볼텍스 믹서, VWR®
쉐이커 Vortex Shakers
강력하고 유지관리가 적은 BLDC 모터가 있는 이 멀티 튜브 볼텍스 믹서는 지속적인 유지 관리의 번거로움 없이 탁월한 혼합과 높은 샘플 출력을 제공합니다. 이것은 장치 사용을 매우 편리하고 사용자 친화적으로 만듭니다.
  • 마지막 실행 메모리 기능과 함께 가변 속도 및 시간 설정이 가능한 마이크로프로세서가 제어 볼텍스 믹서
  • 조정가능한 속도는 300~2500min-1로 1분1초 증가, 시계방향(CW) 및 시계반대방향(CCW) 모션 옵션 사용시 ±5% 속도 정확도
  • 1~999분의 긴 타이머 설정 및 무한 모드
  • 30~99초의 가변 시간 선택으로 프로그래밍 가능한 펄스 모드
  • 전력 과부화 기능 - 장비 용량보다 소비 전력이 높을 경우 자동 종료
기구의 전력 소비량은 75W이고 입력전압은 24V입니다.
증명: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 21
납품 정보: 6개의 폼 베이스 부착물과 함께 제공됩니다.