Economical 볼텍스 믹서, VWR®
공급업체: VWR
VWR®
444-1146EA 0 KRW
444-1146
Economical 볼텍스 믹서, VWR®
쉐이커 Vortex Shakers
소량의 샘플을 바르고 편리하게 혼합하기 위한 실험실용 볼텍스 믹서. 다양한 직관적인 기능을 갖춘 컴팩트한 믹서.
  • 면적이 작은 소형 볼텍스 믹서
  • 혼합과 빠른 볼텍싱을 위해 최대 3500분⁻¹ 제공
  • 스마트하고 견고한 디자인 - 서스펜션 기능 포함 프레스 활성화
  • 안정적이고 조용한 작동을 위해 다이캐스트 알루미늄 베이스와 고무 진공 패드가 있는 견고한 구조
  • 안정적인 작동을 위한 내장형 카운터 밸런스
증명: DIN EN 60259에 따른 IP 보호 등급: IP 43.
납품 정보: 일반 부착물과 함께 제공됩니다.