스터러 2/4/6 L 용량, VWR®
공급업체: VWR
VWR®
VWRA444-1212EA 0 KRW
VWRA444-1212 VWRA444-1214 VWRA444-1213
스터러 2/4/6 L 용량, VWR®
피팅 Magnetic Hotplate Stirrers, Multi-position
디지털 5, 10, 15 교반 위치 핫 플레이트 스터러는 우수한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 소프트웨어와 장치의 하드웨어는 탁월한 성능과 충분한 안전을 제공하여 시간과 노력을 최적화하도록 설계되었습니다. 프로그래밍 가능한 펄스 및 가열 효율 모드는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.
  • 실험실 공간을 최적으로 사용하는 5, 10 및 15개의 교반 위치가 있는 고성능 다중 위치 스터러 300-1500 min⁻¹ 범위의 가변 속도 (10 min⁻¹ 단위)
  • 1 - 999분 또는 무한모드로 타이머 설정가능
  • 주변 온도에서 120°C까지 히터 온도 설정
  • 가열판 전체에 균일한 온도 분포
  • 폐쇄형 설계로 세척이 용이하고 우발적인 엎지름으로부터 장비 보호
  • 안전한 차단기능이 내장된 방수 히터
  • 미끄럼 방지 고무 다리 부착
증명: IP 보호 등급: IP 21
주문 정보:본체와 함께 표준 스터러 바(Stir bar) 25mm 가 포함되어 있습니다.