피펫 팁
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
612-6127EA 65750 KRW
612-6127 612-6523 612-6248 612-6249 612-6128 612-6403 612-6524 612-6488 612-6521 612-6246 612-6125 612-6247 612-6126 612-6489 612-6522 612-6486 612-6123 612-6520 612-6124 612-6484 612-6121 612-6122 612-6529 612-6408 612-6409 612-6406 612-6407 612-6129 612-6404 612-6405 612-6526 612-6483 612-6481 612-6479 612-6513 612-6598 612-6478 612-6511 612-6599 612-6354 612-6597 612-6476 612-6198 612-6473 612-6474 612-6199 612-6514 612-6118 612-6119 612-6196 612-6471 612-6197 612-6472 612-6194 612-6195 612-6470 612-6192 612-6193 612-6190 612-6191 612-6468 612-6469 612-6348 612-6466 612-6467 612-6464 612-6189 612-6222 612-6223 612-6465 612-6462 612-6220 612-6463 612-6221 612-6509 612-6508 612-6506 612-6503 612-6504 612-6460 612-6461 612-6580 612-6184 612-6182 612-6458 612-6579 612-6334 612-6213 612-6577 612-6214 612-6332 612-6178 612-6333 612-6179 612-6212 612-6177 612-6459 612-6339 612-6174 612-6293 612-6172 612-6294 612-6173 612-6291 612-6292 612-6600 612-6442 612-6443 612-6284 612-6282 612-6283 612-6554 612-6433 612-6434 612-6159 612-6552 612-6399 612-6432 612-6553 612-6318 612-6319 612-6274 612-6272 612-6270 612-6424 612-6149 612-6389 612-6148 612-6388 612-6264 612-6660 612-6143 612-6144 VWRA612-6544_U 612-6383 612-6262 612-6263 612-6384 612-6142 612-6381 612-6260 612-6382 612-6261 612-6380 612-6534 612-6138 612-6414 612-6139 612-6499 612-6137 612-6531 612-6496 612-6419 612-6539 612-6536 612-6493 612-6372 612-6373 612-6494 612-6491 612-6370 612-6371
피펫 팁
피펫 팁
VWR® 피펫 팁 제품군은 100K 클린룸 제조 시설에서 고품질의 최초 가공된 폴리프로필렌으로 만들어집니다.
  • 고품질 다이아몬드 마감 처리가 적용된 투명한 팁으로 FDA medical grade 승인을 획득한 최초 가공된 PP(Polypropylene)소재로 제작
  • 다양한 피펫과의 호환성을 위한 혁신적인 디자인으로 액체 로딩 및 분주 시 최소의 힘으로 실험 수행 가능
  • 미세한 PCR 프로세스에 적합
  • 사람 손이 전혀 닿지 않는 완전히 자동화된 클린룸 시설에서 생산
  • RNase, DNase, Human DNA, Pyrogen, PCR 억제요소 배제
  • 윤활유 및 중금속 성분 없음
  • 팁 위의 눈금은 높은 가독성을 갖고 있어 샘플 흡입 중 오차 발생을 최소화함
VWR® 피펫 팁은 다양한 응용분야와 특정 실험 요구사항을 충족시키기 위한 광범위한 옵션을 제안합니다. 벌크팁. 렉 팁, low-retention 팁, 개별 포장된 팁 및 리필 가능한 팁 패키지가 있으며 모두 기기와의 높은 호환성을 갖습니다.
증명: 100K 클린룸 기준