미니 볼텍스 믹서, VWR®
공급업체: VWR
VWR®
VWRA10153-688EA 0 KRW
VWRA10153-688
미니 볼텍스 믹서, VWR®
쉐이커 Vortex Shakers
VWR® 미니 볼텍스 믹서는 어느 실험실에서도 사용하기 적합합니다, .
  • 간편 및 매끈한 디자인
  • 간단한 작동을 위한 터치 활성화
  • 2년 품질 보증서 포함됨
  • 사용하기 간단함
장치의 간편한 Touch 또는 Go 기능으로 사용하기 쉬움.
작고 간편한 디자인은 벤치 공간을 보존하지만 3000 min-1에서 견고한 혼합을 제공하기 충분합니다.
Order Now
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Learn more About VWR