Atrazine, Extra Pure
공급업체: VWR Chemicals
Warning
123542HEA 100730 KRW
123542H
Atrazine, Extra Pure
Atrazine
포뮬러: C₈H₁₄ClN₅
MW: 215,69 g/mol
끊는점: 369 °C (1013 hPa)
녹는점: 171…174 °C
밀도: 1,2 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00041810
CAS 번호: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck 색인: 12,00902