Sand, TECHNICAL, industrial, washed
공급업체: VWR Chemicals
27461.360EA 175000 KRW
27461.360 27461.460 27461.298
Sand, TECHNICAL, industrial, washed
Sand
포뮬러: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
끊는점: 2230 °C (1013 hPa)
녹는점: 1710 °C
밀도: 2,66 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD02100519
CAS 번호: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Solubility in acid Max. 1 %