PIPES sesquisodium salt ≥99%, high purity
0169-10KG 0169-1KG 0169-5KG
PIPES sesquisodium salt ≥99%, high purity
PIPES sesquisodium salt
포뮬러: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
MW: 670,69 g/mol
녹는점: 300 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00066393
CAS 번호: 100037-69-2
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Chloride ≤1%
Heavy Metals ≤0.0001%
pKa (25 °C) 6.7 – 6.9
Purity (Anhydrous) ≥99%