2,4'-DDE, Extra Pure
공급업체: VWR Chemicals
Danger
123842QEA 187000 KRW
123842Q
2,4'-DDE, Extra Pure
2,4'-DDE
포뮬러: C₁₄H₈Cl₄
MW: 318,03 g/mol
끊는점: 64…65 °C (1013 hPa)
녹는점: –98 °C
인화점: 11 °C
보관 온도: Refrigerator
CAS 번호: 3424-82-6
EINECS: 222-318-0
UN: 2930
ADR: 6.1 (4.1),II