Disodium metasilicate pentahydrate, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
28092.290EA 135840 KRW
28092.290
Disodium metasilicate pentahydrate, TECHNICAL
Disodium metasilicate pentahydrate
포뮬러: Na₂SiO₃·5H₂O
MW: 212,14 g/mol
녹는점: 72,2 °C
밀도: 1,749 g/cm³ (20 °C)
MDL 번호: MFCD00149176
CAS 번호: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck 색인: 13,08716
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test