Phenol liquified ≥80%
공급업체: VWR Chemicals
Danger
294785AEA 480000 KRW
294785A 29478CB
Phenol liquified ≥80%
Phenol liquified
포뮬러: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002143
CAS 번호: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Order Now
사양 테스트 결과
Assay 78.5 - 81.5 %