Ethanol ≥70% (v/v), TechniSolv®
Danger
동의어: Ethyl alcohol
83801.410EA 142090 KRW
83801.290DP 83801.410 83801.410DP 83801.360_T 83801.410_T 83801.290 83801.360DP 83801.290_T 83801.360
Ethanol ≥70% (v/v), TechniSolv®
Ethanol
주의: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
포뮬러: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
끊는점: 78.3 °C (1013 hPa)
녹는점: -117 °C
인화점: 22 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00003568
CAS 번호: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck 색인: 12,03806
Order Now
사양 테스트 결과
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890