Thiamine hydrochloride, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
28605.180EA 94900 KRW
28605.180
Thiamine hydrochloride, TECHNICAL
Thiamine hydrochloride
포뮬러: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
녹는점: 252 °C
밀도: 1,401 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00012780
CAS 번호: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
UN: 0000
Merck 색인: 12,09430
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test