Sodium perborate tetrahydrate ≥97%, GPR RECTAPUR®
|
Danger
|
27987.295EA
76510
KRW
27987.295
Sodium perborate tetrahydrate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Sodium perborate tetrahydrate
포뮬러:
NaH₂BO₄·4H₂O MW: 171,87 g/mol 녹는점: 60 °C 밀도: 1,73 g/cm³ (25 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00149231 CAS 번호: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 UN: 0000 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 97 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |