Saponin, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
27534.187EA 103760 KRW
27534.187
Saponin, GPR RECTAPUR®
Saponin
밀도: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00081981
CAS 번호: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Foam test (5 %; water) 2 - 6 cm
Ignition residue (SO4) Max. 10 %
Insolubility in water Max. 0.5 %