Xylenol orange tetrasodium salt, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
26086.103EA 88190 KRW
26086.103
Xylenol orange tetrasodium salt, TECHNICAL
Xylenol orange tetrasodium salt
포뮬러: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760,59 g/mol
녹는점: ∼210 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00044293
CAS 번호: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test