1-Naphtholbenzeine analytical reagent
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: alpha-Naphtholbenzeinα-Naphtholbenzein4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene)naphthalen-1(4H)-one4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalene-1-methanolα-Naphtholbenzeinep-Naphtholbenzeine1-NaphtholbenzeinBis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanolp-Naphtholbenzein
25768.136EA 500000 KRW
25768.136
1-Naphtholbenzeine analytical reagent
1-Naphtholbenzeine
포뮬러: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374,44 g/mol
녹는점: 243…245 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00078492
CAS 번호: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Suited for acid-base indicator Passes test