Oil 10 S, VOLTALEF®
공급업체: VWR Chemicals
24627.188EA 1138960 KRW
24627.188
Oil 10 S, VOLTALEF®
Oil 10 S
포뮬러: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
밀도: 1,9 g/cm³ (20 °C)
CAS 번호: 9002-83-9
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test