Florisil® 30 - 60 mesh for chromatography
공급업체: VWR Chemicals
동의어: Florisil
150243CEA 335000 KRW
150243C
Florisil® 30 - 60 mesh for chromatography
Magnesium silicate
포뮬러: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL 번호: MFCD00078249
CAS 번호: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test
Particle size (30-60 US Mesh) Min. 70 %