VWR®, 보틀 캐리어
공급업체: VWR
215-4209EA 104977 KRW
215-4209 215-4208 215-4227 215-4226 215-4225 215-4224
VWR®, 보틀 캐리어
캐리어 Bottle Carriers/Containers
보틀 캐리어는 폴리아미드 코팅된 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다.
  • 우수한 내화학성 및 온도 저항성
  • 견고한 운반 손잡이
  • 미끄럼 방지 발 4개
실험실 보틀의 안전한 운송 및 보관에 적합합니다.