VWR®, LTS® Compatible Filter Tips
공급업체: VWR
VWR®
732-3639EA 99730 KRW
732-3639 732-3640 732-3641 732-3642 732-3643
VWR®, LTS® Compatible Filter Tips
피펫 팁
VWR® LTS® 호환 필터 팁은 유연한 밀봉 영역과 포지티브 스톱을 통해 LTS® 호환 피펫터에 가벼운 방출력으로 안전한 밀봉을 제공합니다.
  • LTS® 스타일 피펫터와 호환 가능
  • 낮은 결합 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
  • 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
  • 1 bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
  • ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조됨
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 저잔류 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료가 팁 내부에 잔류하지 않고 더 쉽게 분주될 수 있게합니다.
증명: RNase, DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증